missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Dynabeads™ Billes magnétiques de streptavidine

Numéro de catalogue. 65002
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Équipement
Dynabeads™ M-270 Streptavidine
Dynabeads™ M-280 Streptavidine
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidine C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidine T1
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Dynabeads™ Trousse d’essai pour streptavidine
Quantité:
200 Isolations
2 mL
10 mL
4 x 1 mL
50 mL
100 mL
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit Quantité
65002 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidine C1 10 mL
65001 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidine C1 2 mL
65604D Dynabeads™ MyOne™ Streptavidine T1 50 mL
65602 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidine T1 10 mL
65601 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidine T1 2 mL
65605D Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment 2 mL
11205D Dynabeads™ M-280 Streptavidine 2 mL
11206D Dynabeads™ M-280 Streptavidine 10 mL
60210 Dynabeads™ M-280 Streptavidine 100 mL
65305 Dynabeads™ M-270 Streptavidine 2 mL
65306 Dynabeads™ M-270 Streptavidine 10 mL
60101 Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Équipement 200 Isolations
65801D Dynabeads™ Trousse d’essai pour streptavidine 4 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Numéro de catalogue. 65002 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LS65002

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Supplied in PBS, pH 7.4 with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 added as preservatives.

Dynabeads Les billes magnétiques à streptavidine sont conçues pour la capture à haute spécificité et faible fond de molécules cibles avec des liants d’affinité biotinylés tels que des anticorps, des antigènes ou des oligonucléotides. Disponibles en différentes tailles et en chimie de surface, ces billes peuvent être adaptées pour offrir le meilleur ajustement aux besoins spécifiques de l’application.

Dynabeads Les billes magnétiques à streptavidine sont conçues pour la capture à haute spécificité et faible fond de molécules cibles avec des liants d’affinité biotinylés tels que des anticorps, des antigènes ou des oligonucléotides. Disponibles en différentes tailles et en chimie de surface, ces billes peuvent être adaptées pour offrir le meilleur ajustement aux besoins spécifiques de l’application.

Dynabeads Les billes magnétiques à streptavidine sont compatibles avec les plateformes d’automatisation à haut débit, y compris les systèmes de purification d’échantillons KingFisher, assurant une intégration fluide dans les flux de travail nouveaux et existants.

Principaux avantages des Dynabeads billes magnétiques à streptavidine

  • ISO 13485 –a certifié la fabrication—pour un contrôle de fabrication exceptionnel afin d’assurer une performance robuste et constante entre les lots de production, respectant les normes internationales de qualité pour les dispositifs médicaux
  • La taille uniforme des—billes magnétiques monodispersées fournit des résultats cohérents et reproductibles selon les applications
  • Options—de double taille disponibles dans les spécifications de μ 1 μm et 2,8 m de diamètre pour répondre à diverses exigences expérimentales et besoins spécifiques à chaque application
  • Multiples options—de chimie de surface, diverses chimies de fonctionnalisation de surface disponibles pour optimiser l’efficacité de liaison et la compatibilité pour des applications spécifiques
  • Une taille de conception—optimisée pour l’application et des combinaisons de chimie de surface permet de sélectionner le meilleur ajustement pour les protocoles expérimentaux ciblés et les exigences d’essai

La fabrication de précision offre un contrôle exceptionnel sur les propriétés critiques des billes

Dynabeads Les produits à base de streptavidine sont basés sur des billes magnétiques à base de polystyrène qui sont couplées de façon covalente avec de la streptavidine recombinante, créant une plateforme robuste pour la capture et l’isolement de cibles à l’aide de liants d’affinité biotinylés. Dynabeads La fabrication de produits à streptavidine permet une précision exceptionnelle sur trois paramètres critiques : Distribution de taille, propriétés de magnétisation et caractéristiques chimiques de surface. Cela assure une performance constante entre les lots et les applications, offrant la fiabilité nécessaire pour des résultats expérimentaux reproductibles.

Une sélection optimisée de la taille améliore la performance spécifique à l’application

La Dynabeads gamme de produits Streptavidine offre deux options de taille distinctes, chacune conçue pour exceller dans des contextes expérimentaux spécifiques. Les billes de 1 μm, disponibles en série Dynabeads MyOne , conviennent idéalement aux applications nécessitant une cinétique de réaction rapide, des taux de sédimentation lents et des rapports sensibilité/capacité élevés. Ces billes plus petites offrent un contact accru sur la surface et réduisent la tasse gravitationnelle, ce qui les rend particulièrement précieuses pour les tests de détection sensible.

En revanche, les billes de μ 2,8 m, présentes dans les Dynabeads séries M-270 et M-280, sont parfaites pour les applications nécessitant une faible liaison de fond et un risque réduit d’agrégation dans les applications sujettes à l’agrégation. Ces billes plus grandes offrent une manipulation encore plus facile et une séparation magnétique plus rapide comparativement à la Dynabeads MyOne série, facilitant un traitement simplifié des flux de travail.

Des options de chimie de surface adaptées répondent à divers besoins expérimentaux

La Dynabeads gamme de produits Streptavidine comprend deux configurations distinctes de chimie de surface conçues pour optimiser la performance dans diverses conditions expérimentales. Les surfaces hydrophobes sont disponibles en Dynabeads MyOne Streptavidine T1, Dynabeads Streptavidine pour l’enrichissement de cibles et Dynabeads en produits M-280 Streptavidin. Ces surfaces sont bloquées par la BSA après couplage de streptavidina, ce qui les rend idéales pour des applications à fort rapport signal sur bruit telles que les immunoessais, l’enrichissement de cibles et la PCR on-bead pour le séquençage de nouvelle génération.

Alternativement, des surfaces hydrophiles sont présentes dans la Dynabeads MyOne Streptavidine C1, Dynabeads la Streptavidine pour la transcription in vitro et Dynabeads les produits M-270 Streptavidin. Ces surfaces ne contiennent pas de blocage BSA et sont particulièrement adaptées aux cibles hydrophobes, aux conditions de lyse sévères, aux flux de travail de préparation d’échantillons pour la spectrométrie de masse, ainsi qu’aux applications nécessitant une faible ou aucune activité nucléase, comme la transcription inverse sur billes ou la transcription in vitro.

Pour les chercheurs incertains du type de billes le mieux adapté à leur application, un Dynabeads kit d’essai de streptavidine est disponible. Elle permet une évaluation côte à côte de la performance de différentes formulations de billes selon vos conditions expérimentales spécifiques, assurant ainsi une sélection optimale selon vos besoins de recherche.

ISO La certification 13485 assure une qualité évolutive et un support OEM

Fabriqués sous ISO la certification 13485, Dynabeads les produits de Streptavidine offrent une cohérence exceptionnelle d’un lot à l’autre. Ce cadre robuste d’assurance qualité garantit qu’une fois que les clients développent un test ou un flux de travail, ils peuvent s’appuyer sur des résultats reproductibles à travers plusieurs itérations expérimentales. Cette constance fait de ces billes polyvalentes une solution efficace pour des applications couvrant tout le spectre, de la recherche fondamentale aux procédés de fabrication commerciaux. Pour les chercheurs développant des produits ou services commerciaux, ou ceux nécessitant des volumes en vrac plus importants, un soutien spécialisé est disponible par courriel oemdynal@thermofisher.com.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Type de microbilles Des billes magnétiques à base de polystyrène couplées covalentement avec de la streptavidine recombinante
Concentration 10 mg/mL
Contenu et stockage Dynabeads MyOne La sreptavidine C1 est fournie en PBS, pH 7,4, avec 0,01% de Tween-20 et 0,09% deNaN 3. À conserver à 2 –8 °C.

Format Talons en suspension
Technologie d’isolement Bille magnétique
Diamètre (métrique) 1 μm (CV < 5%)
À utiliser avec (équipement) KingFisher™ Système de purification d’échantillons, DynaMag™ aimants
À utiliser avec (application) Immunotests, immunoprécipitations ou isolations virales d’ADN/ARN et d’ARNm pour des flux de travail d’amplification des acides nucléiques en aval, nécessitant une sensibilité, une capacité élevée ou une capture rapide de la cible, dans des conditions difficiles ou une activité nucléase minimale
Compatibilité à haut débit Compatibilité à haut débit
Gamme de produit Dynabeads
Type de produit Dynabeads™ MyOne™ Streptavidine C1
Quantité 10 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Propriété de fixation ≥2800 billes de biotine/mg sans pmol
Statut réglementaire RUO
Certifications/Conformité ISO9001 et ISO13485
Fonctionnalité de la surface Surface hydrophile de l’acide carboxylique, non obstruée
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche.