Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Kit de cellules CD4 pour souris
Description
Comprend
20mL Mouse Depletion Dynabeads and 2mL Antibody Mix with monoclonal antibodies towards CD8, CD11b, CD16/32, CD45R and Ter-119. These reagents are sufficient to process approx. 1 x 109 cells
Dynabeads Les cellules CD4 de souris intactes fournissent à la fois un superparamagnétique Dynabeads de 4,5 μm (avec un anticorps IgG polyclonal anti-rat de mouton covalent lié à la surface de la bille) et un mélange d’anticorps monoclonal, conçus ensemble pour l’épuisement des leucocytes CD4 négatifs issus de suspensions unicellulaires de la rate de souris ou des ganglions lymphatiques. Après la procédure d’épuisement, les cellules CD4+ cibles isolées négativement et intouchées sont pures, viables et prêtes à être utilisées dans toute application en aval.
- Isolation rapide de la souris non touchée CD4
- Cellules—T, aucune colonne requise
- Les cellules T CD4+ de souris pures et viables sont prêtes pour toute application en aval
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Type de cellules | Cellules T (CD4) |
| Contenu et stockage | Le kit contient : 4 mL de déplétion Dynabeads™ de souris et un mélange d’anticorps de 0,4 mL avec des anticorps monoclonaux vers CD8, CD11b, CD16/32, CD45R et Ter-119. Conserver à 2 °C à 8 °C. |
| Type de produit | Trousse d’isolation cellulaire |
| Type de produit final | Cellules |
| Technologie d’isolement | Isolement négatif |
| Nb de cellules | Processus 2 x 108 cellules |
| Gamme de produit | DYNAL, Dynabeads |
| Grade de qualité ou de pureté | Niveau de recherche |
| Quantité | 4 mL |
| Réactivité | Souris |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.