missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Dynabeads™ Époxy M-270

Numéro de catalogue. 14301
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
60 mg
300 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
14301 60 mg
14302D 300 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 14301 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 14301

Comprend

60mg Dynabeads M-270 Epoxy, approx. 6.7 x 107 beads/mg, supplied as a freeze-dried powder.

Dynabeads™ Les billes époxy M-270 sont des billes superparamagnétiques de 2,8 μm contenant des groupes époxy de surface.

Dynabeads™ Les billes époxy M-270 sont des billes superparamagnétiques de 2,8 μm contenant des groupes époxy de surface. Les billes lient covalentement les groupes aminos et sulfhydryles primaires dans les protéines et peptides, ce qui les rend idéaux pour le couplage d’anticorps, de peptides, de protéines intactes et d’enzymes fonctionnelles. Ces billes hydrophyliques à pH neutre présentent une liaison non spécifique extrêmement faible des protéines et des colorants, ce qui réduit le besoin d’agents bloqueants. De plus, les Dynabeads™ billes époxy M-270 ne contiennent Tween™ pas de détergent, et sont donc idéales pour l’analyse par spectrométrie de masse (MS).

• Idéal pour l’immunoprécipitation (IP) des protéines et des complexes
• protéiques Séparation magnétique douce mais rapide et des temps d’incubation courts permettent d’identifier des complexes
• transitoires et labiles Le couplage d’anticorps covalents évite Dynabeads™ la coélution de l’anticorps avec la protéine

cibleAdaptable à diverses applications
Cinétique de liaison rapide de surface et séparation magnétique rapide Dynabeads™ Les billes époxy M-270 sont le choix idéal pour des applications telles que l’immunoprécipitation/purification des protéines et des complexes protéiques, le couplage d’enzymes fonctionnelles à la surface des billes pour les essais en aval, et l’identification des partenaires de liaison aux protéines. Les protéines capturées et les complexes protéiques sont facilement séparés, lavés et élués à l’aide d’un DynaMag™ aimant, et les propriétés de séparation magnétique du Dynabeads™ .

Procédure
d’accouplementLe couplage covalent s’effectue pendant la nuit en incubant le ligand désiré (généralement des anticorps, peptides ou protéines) avec Dynabeads™ des billes d’époxy M-270. La capacité de liaison varie selon le ligand utilisé, mais est typiquement de 5 –à 10 μg d’IgG par milligramme de billes. Le couplage se produit à pH neutre et à forte concentration de sel. La réaction de couplage peut être effectuée sur une large plage de températures pour correspondre aux caractéristiques de stabilité de votre ligand.

À la fin de l’étape de couplage du ligand, les moitiés réactives sur les Dynabeads™ billes époxy M-270 sont désactivées pour empêcher un couplage supplémentaire. Une fois la réaction de couplage terminée, ces billes non poreuses, hydrophiles et au pH neutre présentent une liaison non spécifique extrêmement faible.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Content And Storage Contient 60 mg Dynabeads™ d’époxy M-270, ∼6,7 x 107 billes/mg, fourni en poudre lyophilisée.

Conserver à 2 °C à 8 °C.
Diameter (Metric) 2,8 μm
Elution Volume Min 5 μL
Shipping Condition Température ambiante
Sample Type N’importe quel type d’échantillon
Surface Functionality Époxy
Product Line DYNAL, Dynabeads
Quantity 60 mg
Type Bille d’époxy
Format Lyophilisé
Purity or Quality Grade Niveau de recherche
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.