Learn More
Cytiva Orifice de remplissage en titane INV-907 ETFE
Description
- Une gamme de valves manuelles et automatisées pour répondre à divers besoins de performance.
- Conçu pour la biocompatibilité et des années de service fiable, chacun peut être inséré dans le chemin d’écoulement sans causer de mélange inutile ni de dilution de l’échantillon.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Port de remplissage |
| Matériau | ETFE, titane |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec toutes les solutions aqueuses et solvants organiques couramment utilisés en chromatographie |