missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Inulin, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN19897180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19897180 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN19897180 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219897180

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 9005-80-5
Formule moléculaire (C6H10O5)n
Synonyme Dahlin

Spécifications

Nom ou substance chimique Inulin
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Poids de formule ≈5,000
Forme physique Poudre à écoulement libre