missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Tissu tégumentaire - peau humaine, coupe transversale

Numéro de catalogue. S30304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
S30304 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S30304 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur BS18153

Lame de microscope préparée d’une coupe transversale de peau humaine. La peau humaine fait partie du système tégumentaire, qui agit pour protéger le corps contre divers dommages. Présente des structures caractéristiques de la peau humaine, y compris les couches de peau.

  • Verre pré-nettoyé coulisse avec bords meulés.
  • Taille : 25 x 77 mm (1 x 3 po)
  • Des échantillons teintés professionnellement pour une meilleure visualisation.
  • Idéal pour les classes de biologie afin d’explorer les relations structure-fonction selon les normes NGSS.
  • Présente des structures caractéristiques de la peau humaine, y compris les couches de peau.

Spécifications

Biosafety Level 1
Concentration 10%
Classification Histologie
Material Verre
Mounting Type Section transversale
Quantity 1 de chaque
Specimen Type Tissu tégumentaire humain
Size 25 x 77 mm (1 x 3 po)
Slide Type Diapositive préparée