missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme carbone inorganique, Réactifs

Numéro de catalogue. 01335584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
1 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01335584 125 mL
01335583 1 L
01335582 4 L
01335581 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 01335584 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur CC205800125A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Norme carbone inorganique, réactif, utilisation pour l’analyse de l’eau. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Spécifications

Nom ou substance chimique Inorganic Carbon Standard
Emballage Bouteille en polyéthylène
CAS 7732-18-5, 497-19-8
Gravité spécifique 1.0045
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100 °C
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’eau
Solubilité Complètement miscible
Type d’industrie Analyse de l’eau
Quantité 125 mL
Niveau Réactif
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats