missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Puritan™ Abaisse-langue en bois pour nourrissons

Numéro de catalogue. 22029679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Stérilité
22029679 Non stérile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22029679 Fournisseur Puritan™ Code fournisseur 700

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Puritan™ L’abaisse-langue en bois pour nourrissons est utilisé pour les soins buccaux et les examens pédiatriques.

S’utilise avec :

  • Application ou mélange de médicaments
  • Applications en santé et beauté (épilation à la cire)
  • Application d’époxy ou de résines

Spécifications

Type de produit Abaisse-langue
Longueur (impériale) 11,43 cm (4,5 po)
Longueur (métrique) 114.3 mm
Matériau Bois
Taille Nourrisson
Comprend Abaisse-langue de format pédiatrique
Nb par boîte 10,000/Cs.
Nb par paquet 1000/Pk.
Stérilité Non stérile
Largeur (impériale) de lame 9,5 mm (0,375 po)
Largeur (métrique) de lame 9.525 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats