missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vert d’Indocyanine, TCI America™

Numéro de catalogue. I0535100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I0535100MG 100 mg
I05351G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I0535100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur I0535100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3599-32-4
Formule moléculaire C43H47N2NaO6S2
Poids moléculaire (g/mol) 774.967
Numéro MDL MFCD00013078
Clé InChI MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme indocyanine green
PubChem CID 132274068
ChEBI CHEBI:31696
Nom de l’IUPAC sodium; 4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-diméthyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-triénylidène]-1,1-diméthylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate
SOURIRES CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Indocyanine Green
Quantité 100 mg
Poids de formule 774.97
Niveau Not Available
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber DE3150000
TSCA Oui