missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Outils individuels pour Fisherbrand™ la trousse d’outils
Description
- Page 1833, 1 tournevis de bijoutier et outil de polissage à contact sont inclus dans la Fisherbrand trousse d'outils, 15-226, mais ne sont pas disponibles individuellement.
- Page 1833, 2 piles supplémentaires disponibles en stock sous Cat. Non. 17-926C. Prix : Paquet de 8/5,85.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Pinces à joints coulissants |
| À utiliser avec (équipement) | Boîte à outils |
| Longueur (impériale) | 15,2 cm (6 po) |
| Longueur (métrique) | 15.24 cm |
| Matériau | Acier |