missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Genlantis™ ImmunoPure™ Cellules mononucléaires du sang périphérique humain normal (PBMNC)
Description
- Les réactifs propriétaires assurent une survie et des taux de récupération élevés
- Analysé et caractérisé par cytométrie en flux
- Chaque lot testé est exempt d’agents infectieux et de contaminants
- Les PBMC sont des cellules sanguines à noyau rond et comprennent des lymphocytes, des monocytes et des macrophages
- Les fractions lymphocytaires et monocytaires sont isolées du sang total à l’aide d’aphérèse
- Ces cellules sanguines ont la responsabilité de combattre les infections dans le cadre de la réponse du système immunitaire
- Les PBMNC sont immédiatement cryopréservés en diminuant la température de 1 °C/minute jusqu’à -170 °C
- Typiquement, environ 75% de la population lymphocytaire est composée de lymphocytes T (cellules ∽CD4+ et CD8+ à 75%), les 25% restants étant des cellules B et des cellules naturelles tueuses (NK)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | IRB, FDA |
| Contenu et stockage | -170 °C |
| À utiliser avec (application) | Porter le devoir de combattre les infections dans le cadre de la réponse du système immunitaire |
| Milieu de culture recommandé | RPMI1640 moyen + 10% (v/v) FBS, 2 mM de glutamine, 1% (v/v) d’acides aminés non essentiels, 1% (v/v) de pyruvate de sodium, 50 U/mL de pénicilline, 50 mg/mL de Streptomycine et 50 mg/mL de kanamycine |
| Type de produit | Cellules mononucléaires du sang périphérique humain normal |
| Quantité | Cellules 25 x 106 |
| Sources | Sang périphérique des adultes normaux |