missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Immobilon Substrat HRP Forte Western
Description
Western blotting, blot à points/fentes
Spécifications
Spécifications
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| À utiliser avec (application) | Immunoblot (occidental) |
| Quantité | 20 mL |
| Conjugué | HRP |
| Contenu et stockage | De 18 °C à 24 °C, stable pendant 1 an à température ambiante à partir de la date d’expédition. Contient du peroxyde d’hydrogène. À utiliser dans un endroit bien ventilé. |