missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
G-Biosciences L-Proline immobilisée
Description
- G-Biosciences offre une résine préemballée de 5 mL d’acides aminés immobilisés en format colonne.
- Les acides aminés immobilisés sont préparés en couplant les acides aminés à l’agarose réticulée préactivée à 6%.
- Le couplage covalent à l’agarose (résine) est obtenu en réticulant le groupe aminé ou sulfhydryle de l’acide aminé à la résine préactivée.
- Les acides aminés immobilisés sont utilisés pour la purification des protéines liant les acides aminés.
Spécifications
Spécifications
| Forme | Suspension liquide |
| Gamme de produit | CaptureSelect |
| Quantité | 5 mL |
| Catégorie | Résine |
| Capacité (métrique) | 5 mL |