missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

G-Biosciences Acide L-aspartique immobilisé

Numéro de catalogue. S02053
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S02053 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S02053 Fournisseur G-Biosciences Code fournisseur 7861363C

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La colonne immobilisée de résine d’acide L-aspartique est utilisée pour la purification des protéines de liaison aux acides aminés.

  • G-Biosciences offre une résine préemballée de 5 mL d’acides aminés immobilisés en format colonne.
  • Les acides aminés immobilisés sont préparés en couplant les acides aminés à l’agarose réticulée préactivée à 6%.
  • Le couplage covalent à l’agarose (résine) est obtenu en réticulant le groupe aminé ou sulfhydryle de l’acide aminé à la résine préactivée.
  • Les acides aminés immobilisés sont utilisés pour la purification des protéines liant les acides aminés.

Spécifications

Forme Suspension liquide
Gamme de produit CaptureSelect
Quantité 5 mL
Catégorie Résine
Capacité (métrique) 5 mL