Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Sels tampons de purification
Description
Thermo Scientific™ Imject L’hémocyanine de la papille à trou de serrure Mariculture (mcKLH) est formulée pour obtenir des performances optimales avec différentes chimies de conjugaison, et comprend un kit complet pour la préparation de porteurs haptènes médiés par le carbodiimide.
Les préparations en tampon phosphate sont prêtes pour la conjugaison haptène-porteur via un crosscrossing réactif à l’amine-ester NHS ou glutaraldéhyde. Les préparations dans le tampon MES sont optimisées pour la conjugaison peptide-porteur via le crosse-réticulateur carbodiimide réactif à la carboxyle appelé EDC (ou EDAC). Le Imject kit de spin EDC comprend des unités prêtes à l’emploi de protéine porteuse de KLH, des tampons de réaction optimisés et des colonnes de dessalage de spin sans problème pour la préparation des immunogènes selon la méthode EDC.
Points clés :
Les forfaits – pratiques choisissent la protéine KLH lyophilisée ou un kit complet de conjugaison EDC
Conjugaison – à haut rendement : chaque molécule de KLH contient des centaines d’amines primaires disponibles pour le couplage des haptènes via des réticulateurs d’esters EDC ou NHS
Le KLH en mariculture purifié et stabilisé de qualité – validée maintient sa solubilité dans des solutions aqueuses, contrairement aux sources traditionnelles de la protéine porteuse
Source – durable de KLH est récolté auprès de populations sélectionnées du mollusque Megathura crenulata (papille à cloche) cultivées en mariculture, non extraites de populations sauvages
Le KLH hautement immunogène – a une masse moléculaire élevée (0,5 à 13 millions de daltons; agrégats de sous-unités de 350 et 390 kDa) et provoque une réponse immunitaire plus forte que la BSA ou l’ovalbumine
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Imject Sels tampons de purification |
| Contenu et stockage | Conserver dans son emballage d’origine, à l’abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec, frais et bien ventilé. |
| Gamme de produit | Imject |
| Quantité | 5 g |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.