missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Imject™ BSA (dans PBS)

Numéro de catalogue. PI77110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 20 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI77110 5 x 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI77110 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77110
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Préparez facilement des immunogènes à partir d’antigènes peptidiques contenant du carboxyle avec l’albumine sérique bovine (BSA) et différentes chimies de conjugaison.

Thermo Scientific™ Imject L’albumine sérique bovine (BSA) est offerte lyophilisée en tampon PBS ou MES pour une utilisation dans différentes chimies de conjugaison et comme kit complet pour préparer des immunogènes à partir d’antigènes peptidiques contenant du carboxyle.

Imject La BSA est purifiée et lyophilisée dans des tampons qui optimisent sa stabilité et sa solubilité pour la conjugaison des haptenes. La grande protéine polypeptidique unique contient de nombreux sites par molécule pour une conjugaison efficace des peptides et autres antigènes à l’aide de réticulateurs réticulants réactifs à l’amine ou carboxyle.

Les préparations en tampon phosphate sont prêtes pour la conjugaison haptène-porteur via un crosscrossing réactif à l’amine-ester NHS ou glutaraldéhyde. Les préparations dans le tampon MES sont optimisées pour la conjugaison peptide-porteur via le crosse-réticulateur carbodiimide réactif à la carboxyle appelé EDC (ou EDAC). Le Imject kit de spin EDC comprend des unités prêtes à l’emploi de protéine porteuse BSA, des tampons de réaction optimisés et des colonnes de dessalage de spin sans problème pour la préparation immunogène utilisant la méthode EDC.

Points clés :

  • Les paquets – pratiques choisissent BSA lyophilisé ou un kit de conjugaison EDC complet

  • Conjugaison – à haut rendement chaque molécule de 59 résidus de lysine, dont 30 à 35 contiennent des amines primaires capables de réagir avec un réactif de conjugaison

  • Un BSA purifié de qualité – validée (fraction V) est disponible lyophilisé et stabilisé dans un tampon PBS ou MES, prêt à être utilisé dans les méthodes de réticulation entre glutaraldéhyde, NHS-ester ou EDC

  • Solubilité – compatible : de nombreux groupes carboxyles expliquent la charge négative nette (pI 5,1) de la BSA et sa grande solubilité, ce qui permet son utilisation dans une large gamme de conditions de conjugaison

  • Immunogène – à 67 kDa, le BSA est suffisamment gros pour fonctionner comme immunogène primaire ou peut être utilisé comme porteur de protéine non pertinent pour le criblage des anticorps et les immunotests après avoir utilisé le KLH comme protéine porteuse pour générer la réponse immunitaire contre le haptène

Comprend :

Le kit contient de la BSA lyophilisée (dans le tampon MES), un agent de réticulation EDC, des tampons et du désalage pour préparer facilement les immunogènes prêts à l’emploi pour l’injection

Spécifications

Contenu et stockage 4 °C
Aperçu général Imject Albumine sérique bovine (dans PBS)
Gamme de produit Imject
Quantité 5 x 20 mg

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.