missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Imidazole, ACS, 99+%
Spécifications
Spécifications
| CAS | 288-32-4 |
| Point de fusion | 88-92° |
| Densité | 1.03 |
| Point d’ébullition | 256° |
| Point d’éclair | 145°(293 °F) |
| Formule moléculaire | C{3}H{4}N{2} |
| Numéro MDL | MFCD00005183 |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN3263 |
| Indice de Merck | 14,4912 |
| Afficher plus de résultats |