missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC33109DE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
CC33109DE 5g
CC33109CB 250mg
CC33109DA 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. CC33109DE Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC33109DE

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 132213-07-1
Formule moléculaire C8H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 148.165
Clé InChI IEOADZOTWIMSMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethanol, 6-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine-6-methanol, imidazo 1,2-a pyridin-6-yl-methanol, imidazo 1,2-a pyridin-6-yl methanol, acmc-209zmz, imidazo 1,2-a pyridin-6yl methanol, 6-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridin, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethan-1-ol
PubChem CID 7060530
Nom de l’IUPAC imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol
SOURIRES C1=CC2=NC=CN2C=C1CO

Spécifications

Nom ou substance chimique Imidazo[1, 2-a]pyridin-6-ylmethanol
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 5g
Poids de formule 148.16
Pourcentage de pureté 97%