missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Perles PCR PuReTaq Ready-To-Go™
Description
- La polymérase d’ADN puReTaq et les réactifs de haute pureté offrent des performances robustes avec des niveaux très faibles d’ADN contaminant
- Le procédé de fabrication verrouille la performance pour une excellente reproductibilité avec moins de risque d’erreurs de pipetage et de contamination
- La stabilité à long terme à température ambiante simplifie l’expédition et élimine tout besoin de stockage au congélateur
- Vérifié pour la PCR en temps réel
- Prêt à l’emploi signifie simplement ajouter de l’ADN modèle et des amorces, puis faire un cycle
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Billes stables à température ambiante contenant ∼2,5 unités de polymérase d’ADN PuReTaq recombinante, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisateurs, BSA et tampon de réaction, lorsque la bille est reconstituée en un volume final de 25 μL, la concentration de chaque dNTP |
| Format | Tube de 0,5 mL |
| Quantité | 1 kit |
| À utiliser avec (application) | Standard PCR |
| Nb de réactions | 100 |
| Volume | 500 μL |