missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution standard interne ICP-MS, Specpure™
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | ICP-MS Internal Standard solution |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro MDL | MFCD00803321 |
| Numéro UN | UN3264 |
| Quantité | 100 mL |
| Niveau | Specpure |
RUO – Usage réservé à la recherche