missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ iBright™ Système d’imagerie CL750

Catalog No. A44116
Encompass
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 système
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
A44116 1 système
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. A44116 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A44116

missing translation for 'validMainframeMsg'

Capturez des images western blot et gel et analysez les données efficacement et facilement avec le système d’imagerie Invitrogen iBright CL750.

Capturez des images western blot et gel et analysez les données efficacement et facilement avec le système d’imagerie Invitrogen iBright CL750. Ce système supporte des applications d’imagerie de base associées aux blots western chimiluminescents, ainsi qu’aux gels d’acides nucléiques colorés par fluorescence, aux gels protéiques colorés par fluorescence et aux gels protéiques colorimétriques.

Pour des fonctionnalités élargies, nous offrons également le système d’imagerie FL1500 plus puissant iBright (numéro de catalogue A44115). Le système d’imagerie iBright CL1500 prend en charge les principales applications d’imagerie associées aux manches western chimiluminescentes et colorimétriques, ainsi qu’aux gels d’acides nucléiques colorés fluorescentement, aux gels protéiques colorés fluorescentement, aux gels protéiques colorimétriques colorimétriques et aux colorations membranaires colorimétriques. Le système d’imagerie iBright FL1500 offre les mêmes capacités d’imagerie que le système d’imagerie iBright CL1500, mais offre aussi une capacité d’imagerie fluorescente western blot.

Caractéristiques du système d’imagerie iBright CL750 :

  • Caméra—CCD refroidie de 9,1 MP haute sensibilité et plage dynamique pour permettre la détection de différences subtiles dans les échantillons
  • Smart Exposure La technologie—permet de déterminer rapidement le temps d’exposition optimal afin d’aider à minimiser le besoin de répéter des expositions pour obtenir le signal désiré
  • Imagerie*—à haute plage dynamique Smart Range HDR combine des expositions courtes et longues optimisées en une seule image HDR pour capturer une plage dynamique linéaire étendue et fournir des données non saturées de haute qualité pour une meilleure quantification
  • Une—interface simple et claire des fonctions et des fonctionnalités, combinée à un écran tactile capacitif de 12,1 pouces pour une expérience d’image fluide
  • Champ de vision—large de 22,5 x 18,0 cm pour l’imagerie à haut débit (image jusqu’à quatre mini ou deux midi blots à la fois)
  • Les transilluminateurs—à DEL verts excitent efficacement les colorants d’ADN populaires tels que le bromure d’ethidium et SYBR les colorants verts, avec une alternative aux transilluminateurs à base de UV
  • Les applications*—d’imagerie élargies capturent et analysent des colonies visibles, chimiluminescentes ou fluorescentes sur des plaques de culture cellulaire à puits uniques ou multiples en utilisant les canaux d’imagerie optimisés et les flux de travail d’analyse intégrés
  • Connectivité—flexible, exporte les images capturées via une connexion Wi-Fi Ethernet (avec accessoire optionnel), USB ou directement vers notre plateforme infonuagique Connect
  • Plusieurs options—d’analyse d’image effectuent la densitométrie, la quantification et la normalisation directement à l’aide du logiciel intégré à l’instrument, ou, pour une analyse plus approfondie, utilisez iBright le logiciel d’analyse (disponible en versions de bureau et en nuage)

*Certaines fonctions sont disponibles via le micrologiciel. Assurez-vous que votre système utilise la version de micrologiciel la plus récente.

Specifications

Comprend Blot d’échantillon d’imagerie, ensembles de filtres préinstallés, Safe Imager lunettes de visualisation, plateau de contraste orange pour l’imagerie en gel protéique visible, iBright Imager guide de démarrage rapide
Résolution 9.1 MP
Logiciel Logiciel d’analyse iBA
Type de caméra CCD
Dimensions 68 x 38 x 60 cm
Format Formats d’image : G2i (propriétaire), TIFF, JPG, PNG, PDF
Sur site 22.5 cm x 18.0 cm (WxD)
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
À utiliser avec (application) Imagerie chimiluminescente Western Blot
Gamme de produit iBright
Type de produit Système d’imagerie
Quantité 1 système
Poids (impériale) 110 lb.
Poids (métrique) 50 kg
Show More Show Less

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.