missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de marquage des siRNA silencieux™ avec colorant Cy™3

Numéro de catalogue. AM1632
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AM1632 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AM1632 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1632

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Kit de marquage des siRNA silencieux™ avec colorant Cy™3

Pour le marquage du siRNA avec Cy™3. Comprend suffisamment de réactifs pour marquer 65 μg de siRNA. Invitrogen™ Le siRNA marqué peut être utilisé pour analyser la localisation, la stabilité et l’efficacité de transfection subcellulaires des siRN. De plus, le siARN marqué par fluorescence est particulièrement adapté à des expériences à double marquage (avec un anticorps marqué) pour suivre les cellules qui reçoivent le siRNA lors de la transfection et pour corréler la transfection avec la régulation à la baisse de la protéine cible. Les recherches montrent que le marquage des siARN n’affecte pas leur fonction biologique.

Produits accessoires :
Le kit d’identification des siRNA Silencer™ FAM™ (SKU# AM1634) est également disponible.

Spécifications

Contenu et stockage Le tampon d’étiquetage 10X, la solution de reconstitution, le NaCl 5M, le tampon de recuit siRNA 5X, le siRNA GAPDH et le réactif de marquage Cy™3 doivent être stockés à –20 °C. L’eau sans nucléase peut être stockée à n’importe quelle température.
Méthode de détection Fluorescence
Format Équipement
Étiquette ou colorant Cyanine3
Type de produit final SIRNA (Marqué)
Cible de l’étiquetage ARNsi
Comprend une étiquette ou un colorant Oui
Méthode d’étiquetage Étiquetage direct
Gamme de produit Silencieux, Ambion
Type de produit Kit de marquage des siRNA
Quantité 1 kit
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.