missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Bibliothèque de phosphatases humaines siRNA Silencer™

Numéro de catalogue. A30080
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Série
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A30080 1 Série
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A30080 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30080
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les phosphatases sont des régulateurs importants des voies biologiques et des cascades de signalisation cellulaire.

Phosphatases are important regulators of biological pathways and cell signaling cascades. The Silencer™ Human Phosphatase siRNA Library contains 894 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 298 human phosphatase genes . This library is designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Phosphatase siRNA Library allows accurate yet cost-effective RNAi functional screening against phosphatase gene classes. This library may be utilized alone or as a companion to the Silencer Human Kinase siRNA Library (Cat. No. A30079), enabling more detailed studies of biological pathways.

Les phosphatases sont des régulateurs importants des voies biologiques et des cascades de signalisation cellulaire. La bibliothèque de siARN de phosphatase humaine Silencer™ contient 894 Ambion™ siRNA Silencer ciblant 298 gènes de phosphatase humaine. Cette bibliothèque est conçue à partir des bases de données génomiques les plus récentes, y compris la base de données NCBI RefSeq, et est recoupée avec la base de données du Gene Ontology Consortium (GO) et/ou le HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilisant Ambion la technologie Silencer construite sur une bioinformatique rigoureuse permettant une haute spécificité de cible et une puissance élevée des siRNA, la bibliothèque de siRNA de phosphatase humaine Silencer permet un criblage fonctionnel de l’ARNi précis mais rentable contre les classes de gènes phosphatases. Cette bibliothèque peut être utilisée seule ou comme compagnon de la bibliothèque de siRNA Silencer Human Kinase (Cat. Non. A30079), permettant des études plus détaillées des voies biologiques.

  • Découverte—efficace d’un gène fonctionnel Accelerate avec la bibliothèque d’ARN de phosphatase humaine Silencer prédéfinie
  • Augmentation fiable—de la précision du dépistage de la cible avec trois siRNA individuels par cible génique
  • Efficace—: Réduire les impacts hors cible à faibles concentrations grâce à la conception éprouvée Ambion de siRNA silencieux
  • Pratique—: Réduisez la dé-convolution des données et accélérez la validation des cibles avec notre format en réseau
  • Personnalisable—Choisissez la meilleure option pour vos besoins de flux de travail, incluant des échelles siRNA supplémentaires et des formats regroupés

Pourquoi utiliser la bibliothèque Silencer Human Phosphatase siRNA?

Les siRNA silencieux sont optimisés pour la conception et la synthèse de haute qualité avec un silence garanti. La bibliothèque Silencer Human Phosphatase siRNA contient nos siARN préconçus et, lorsque disponibles, validés, générés avec une puissance et une spécificité maximales afin que vous puissiez vous concentrer sur la qualité des données. Cette bibliothèque est sélectionnée selon les bases de données et ressources les plus récentes disponibles pour le contenu à jour. Les informations complètes sur la séquence des siRNA, ainsi que le symbole de l'exon ciblé et de chaque gène ciblé, son nom complet, les alias, le numéro RefSeq et l'identifiant de locus, ainsi que les résultats de toute expérience de validation réalisée avec les siRNA inclus, sont fournies. Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète des cibles.

Les bibliothèques de siRNA silencieux permettent de filtrer efficacement et de maximiser la sortie de données

Ambion Les siARN silencieux sont conçus en pensant à leur puissance afin d’aider à assurer le knockdown du gène à des concentrations minimales. Cela aide non seulement à réduire le risque d’effets hors-cibles et de données faussement positives, mais aussi à minimiser les résultats faux négatifs du dépistage des ARNi. La bibliothèque Silencer Human Phosphatase siRNA contient 0,25 nmol de chaque siARN, suffisant pour 100 transfections (à 25 nM de siRNA, 100 μL de volume de transfection).

Flexibilité pour répondre à vos besoins de flux de travail

Thermo Fisher Scientific offre une liste complète de bibliothèques de siARN prédéfinies ou personnalisées pour les gènes humains, de souris ou de rats avec 1, 2 ou 5 nmol de chaque siARN ou de tailles plus grandes. Pour une liste complète des gènes, des informations supplémentaires ou pour discuter de vos recherches avec l’un de nos experts techniques, contactez votre représentant des ventes local ou écrivez-nous à RNAilibraries@lifetech.com.

Spécifications

Contenu et stockage 894 ARN6 au total'' ciblent 298 gènes placés sur 12 plaques à 96 puits Conservés

à -20 °C ou moins dans un congélateur non sans gel.
Format Plaque à 96 puits
Type d’ARNi ARNsi
Espèces Humain
À utiliser avec (application) ARNi
Gamme de produit Silencieux
Type de produit Bibliothèque siRNA
Pureté Standard
Quantité 1 Série
Shipping condition (Condition d'expédition) Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.