missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Silencieux™ GAPDH siRNA (humain, souris, rat)
Description
Invitrogen™ Le siRNA de contrôle positif GAPDH™ Silencer (humain, souris, rat) est idéal pour développer et optimiser des expériences de siARN. Le témoin est validé pour une utilisation dans les lignées cellulaires humaines, souris et rats.
- Contrôles de siRNA validés pour optimiser les expériences de siRNA
- Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
- Les siRNA de contrôle HPLC purifiés, duplexés et prêts à l’emploi avec Silencer™ sont des 21-mer non modifiés; ils sont conçus pour être utilisés avec les siRNA™ Silencers, BLOCK-iT™ les siRNA et d’autres siRNA de 21mer non modifiés.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Le siRNA est fourni séché dans un seul tube, avec de l’eau sans nucléase pour la resuspension, et doit être stocké à –20 °C. |
| Format | Tube |
| Type Contrôle | Contrôle positif |
| Type d’ARNi | ARNsi |
| Espèces | Humain, Souris, Rat |
| Type d’échantillon | Cultures cellulaires |
| À utiliser avec (application) | ARNi |
| Étiquette ou colorant | Non conjugué |
| Gamme de produit | Silencieux, Ambion |
| Type de produit | ARNsi |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.