missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Silencer™ SIRNA GAPDH Positive Control, prêt in vivo

Numéro de catalogue. 4404025
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
4404025 250 nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 4404025 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4404025
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ambion™ Le™ siRNA Silencer GAPDH Positive Control, In Vivo Ready, est idéal pour développer et optimiser des expériences de siRNA.

Ambion™ Silencer™ GAPDH Positive Control siRNA, In Vivo Ready is ideal for developing and optimizing siRNA experiments. The control is validated for use in human cell lines and optimized for mouse and rat. It is highly purified as required for animal use. 250 nmol is provided.

  • Validated siRNA controls for optimizing siRNA experiments
  • Gene-specific control siRNAs provided with scrambled, negative controls
  • Functionally tested in several common cell lines
  • HPLC purified, duplexed, and ready to use

Ambion™ Le™ siRNA Silencer GAPDH Positive Control, In Vivo Ready, est idéal pour développer et optimiser des expériences de siRNA. Le contrôle est validé pour une utilisation dans les lignées cellulaires humaines et optimisé pour la souris et le rat. Il est hautement purifié selon les besoins pour un usage animal. 250 nmol sont fournis.

  • Contrôles de siRNA validés pour optimiser les expériences de siRNA
  • SiARN témoins spécifiques au gène fournis avec des contrôles brouillés et négatifs
  • Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
  • HPLC purifié, duplexé et prêt à être utilisé

Contrôle de la qualité :

Les siRNA silencieux™ sont fabriqués dans des installations à la fine pointe de la technologie, selon les normes de qualité les plus élevées. Après la purification et le recuit du HPLC, chaque siRNA est purifié davantage à l’aide d’un procédé qui élimine l’excès de sel via une membrane semi-perméable. Le résultat est un siARN très pur avec une teneur en sel minimale, adapté aux applications in vivo . Les SIRNA in vivo sont ensuite filtrés stériles et testés pour détecter la présence d’endotoxine. À des concentrations de 50 μM dans de l’eau déionisée, les siRNA In Vivo Ready contiennent moins de 0,6 mM de Na+, moins de 2,0 mM K+ et moins de 0,1 mMMg 2+. Les siRNA de contrôle silencieux™ sont des 21-mer non modifiés; ils sont conçus pour être utilisés avec™ des siRNA silencieux, BLOCK-iT™ des siRNA et d’autres siRNA de 21mer non modifiés. Si vous utilisez d’autres produits siRNA, comme Ambion™ les siRNA Silencer™ Select ou STEALTH RNAi™ , nous vous recommandons d’utiliser des siRNA témoins conçus pour être utilisés avec ces siRNA afin de plus de résultats expérimentaux fiables.

Spécifications

Contenu et stockage Le siRNA est fourni séché dans un seul tube, qui doit être stocké à -20 °C.
Aperçu général The siRNA is provided dried down in a single tube, along with Nuclease-free Water for resuspension, and should be stored at –20°C.
Type Contrôle Contrôle positif du Knockdown du gène
Type d’ARNi ARNsi
À utiliser avec (application) ARNi
Étiquette ou colorant Non conjugué
Gamme de produit Silencieux, Ambion
Type de produit ARNsi
Pureté HPLC
Quantité 250 nmol
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Cible GAPDH
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.