missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Silencer™ Cy™3 Negative Control No. 1 siRNA

Numéro de catalogue. AM4621
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AM4621 5 nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AM4621 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM4621
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Silencer™ Cy™3 Negative Control No. 1 siRNA

Invitrogen™ Un siARN témoins négatif marqué fluorescentement pour la surveillance facile de l’absorption du siRNA par microscopie à fluorescence. Purifiée, recuite et prête à l’emploi, l’aliquote de 5 nmol est fournie dans un format stable et séché.

  • Simplifie la surveillance de la délivrance de siRNA
  • Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
  • HPLC purifié, duplexé et prêt à l’emploi

    . Visualiser l’absorption des siARN avec des siARN
    marqués. Les siARN marqués par fluorescence permettent l’observation directe de l’absorption, de la distribution et de la localisation cellulaire des siARN. Les siRNA marqués fluorescentement sont couramment utilisés pour surveiller l’efficacité de la transfection lors de l’optimisation des conditions de transfection. En général, les siARN sont rapidement absorbés et distribués dans les cellules en aussi peu que 4 heures. Le marquage fluorescent des siARN permet un suivi rapide de la délivrance des siARN par microscopie à fluorescence, contrairement aux siARN non marqués, dont la délivrance doit être surveillée par knockdown du gène cible. La Silencer™™ séquence de siRNA Cy 3 Label Negative Control #1 est identique à celle Invitrogen du siRNA™ Silencer Negative Control#1 (SKU #AM4611), mais avec la dérivée fluorescéine Cy™3 (excitation max. = 547, émission max. = 563 nm), à l'extrémité 5' du brin de détection, ce qui la rend très fluorescente lorsqu'elle est excitée par la longueur d'onde appropriée de la lumière. Silencer™ Le™ siRNA Cy 3 Label Negative Control #1 convient à la surveillance de l’absorption du siRNA par transfection chimique ou électroporation. Le marquage Cy™3 est recommandé plutôt que FAM™ le marquage lors de l’électroporation en raison de son signal de fluorescence plus brillant, visible sur une plage de pH plus large. L’électroporation produit un motif de distribution du siARN plus diffus, ce qui donne un signal de fluorescence moins intense qu’avec la transfection chimique.

    Produits accessoires :
    Silencer™ FAM™ Un siRNA Contrôlé Négatif #1 (SKU #AM4620) est également disponible. Les siRNA de contrôle silencieux™ sont des 21-mer non modifiés; ils sont conçus pour être utilisés avec™ des siRNA silencieux, BLOCK-iT™ des siRNA et d’autres siRNA de 21mer non modifiés. Si vous utilisez d’autres produits siRNA, comme Invitrogen™ les siRNA Silencer™ Select ou STEALTH RNAi™ , nous vous recommandons d’utiliser des siRNA témoins conçus pour être utilisés avec ces siRNA afin de plus de résultats expérimentaux fiables.
  • Spécifications

    Contenu et stockage Le siRNA est fourni séché dans un seul tube, avec de l’eau sans nucléase pour la resuspension, et doit être stocké à –20 °C.
    Type Contrôle Contrôle négatif
    Type d’ARNi ARNsi
    À utiliser avec (application) Transfection, ARNi
    Étiquette ou colorant Cy3
    Gamme de produit Silencieux, Ambion
    Type de produit ARNsi
    Pureté HPLC
    Quantité 5 nmol
    Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.