missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cartouches SLE (pH 9)
Description
Fournir une technique rapide et efficace de préparation d’échantillons pour l’élimination des phospholipides des matrices biologiques avec Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (Solid Support Liquid/Liquid Extraction).
HyperSep Les cartrides de SLE (pH9) s’occupent de la préparation d’échantillons de matrices biologiques via un protcol simple, efficace et performant. L’accent est mis sur l’élimination des phospholipides interférents, ce qui pose plusieurs problèmes pour l’analyse des points finaux.
Le SLE offre plusieurs avantages par rapport aux techniques existantes de préparation d’échantillons telles que l’extraction liquide/liquide (LLE) et les techniques de précipitation des protéines pour traiter les matrices biologiques. Comparativement à la LLE, le SLE offre une meilleure reproductibilité et des récupérations, des besoins en solvants moindres et empêche l’émulsification, souvent associée à la technique LLE. Cela permet aussi une automatisation complète, ce qui n’est pas possible via LLE. Le SLE améliore la propreté de l’extrait d’échantillon et augmente la sensibilité par rapport aux techniques de précipitation des protéines qui ne peuvent pas éliminer les phospholipides.
- Protocole simple et facile à utiliser
- Élimination des phospholipides
- Meilleure reproductibilité et récupérations comparées à la LLE
Spécifications
Spécifications
| Description | 2 g/12 mL, Pk. de 20, pH9 |
| Bed Weight | 2000 mg |
| For Use With (Application) | Élimination des phospholipides des matrices biologiques |
| Product Line | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Diatomite spécialement traitée |
| Type | Cartouche d’extraction en phase solide |
| Volume (Metric) | 12 mL |
| Quantity | Pack de 20 |