missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HyperSep™ Conserver PEP les cartouches

Numéro de catalogue. 60107218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
600 mg
1000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 mL
3 mL
6 mL
25 mL
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Poids du lit Capacité de la colonne (métrique)
60107218 1000 mg 6 mL
03150633 30 mg 1 mL
03251895 600 mg 6 mL
03150635 60 mg 3 mL
03150636 200 mg 3 mL
03150637 500 mg 3 mL
03150638 500 mg 6 mL
60107207 100 mg 6 mL
60107208 60 mg 6 mL
60107211 150 mg 6 mL
03151617 200 mg 6 mL
03151605 1000 mg 25 mL
60107217 100 mg 3 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Numéro de catalogue. 60107218 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60107218

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Obtenez une rétention équilibrée pour les analytes polaires et non polaires avec Thermo Scientific™ HyperSep™ les cartouches de retenue PEP .

Obtenez une rétention équilibrée pour les analytes polaires et non polaires avec Thermo Scientific™ HyperSep™ les cartouches Reten PEP , remplies d’un polystyrène DVB à haute capacité, haute pureté, très poreux, modifié avec des groupes fonctionnels urésés. Avec un pH chimique stable de 0 à 14, ces cartouches dans la préparation d’échantillons SPE peuvent considérablement améliorer la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.

Caractéristiques :
Idéales pour les gros échantillons,
Hypersep les cartouches Retain respectent les configurations standard de l’industrie et permettent un traitement de routine efficace par vide, pression positive ou centrifugation.
  • Récupérations élevées et constantes
  • Préparation rapide et facile de l’échantillon et développement de méthodes
  • Préparation d’échantillons reproductible et fiable dans un format traditionnel
  • Disponible dans une large gamme de chimies et de poids de plateau
Applications :
  • Drogues et métabolites dans les fluides biologiques
  • Peptides dans le sérum, le plasma ou les fluides biologiques
  • Échantillons environnementaux
Pour l’utilisation avec : Le Thermo Scientific™ HyperSep-96™ système

Spécifications

Capacité de la colonne (métrique) 6 mL
Aperçu général Conserver PEP 1 g/6 mL Cartouche pk30
Poids du lit 1000 mg
À utiliser avec (application) Rétention des analytes polaires et non polaires
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific HyperSep-96 Système
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produit HyperSep
Adsorbant HyperSep Polystyrène modifié à l’urée DVB
Catégorie Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 6 mL
Quantité Paquet de 30
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.