missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hygromycine B 80,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H1509200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H1509200MG 200 mg
H15091G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H1509200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur H1509200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 31282-04-9
Formule moléculaire C20H37N3O13
Poids moléculaire (g/mol) 527.524
Numéro MDL MFCD06795479
Clé InChI GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
Synonyme hygromycin b
PubChem CID 134129613
Nom de l’IUPAC (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihydroxy-5-(méthylamino)cyclohexyl]oxy-6'-[(1S)-1-amino-2-hydroxyéthyle]-6-(hydroxyméthyl)spiro[4,6,7,7a-tétrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxane]-3',4',5',7-tétrol
SOURIRES CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N

Spécifications

Nom ou substance chimique Hygromycin B
Point de fusion 180 °C
Quantité 200 mg
Numéro UN 3462
Poids de formule 527.52
Pourcentage de pureté ≥80,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber WK2130000
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur