Learn More
Hygiena Test rapide de prévention des allergènes ALLER-Snap
Description
Comprend
Réactif sulfate de cuivre 1-5%, acide bicinchoninique, <0,8 ml par appareil et eau.
AllerSnap est un moyen rapide et simple de surveiller avec précision la propreté des surfaces afin d’assurer la qualité du produit. AllerSnap détecte les résidus de protéines laissés sur une surface après le nettoyage. Il suffit de prélever un écouvillon sur une surface, de libérer le réactif, d’incuber et si des résidus de protéines sont présents, le réactif deviendra violet. Le changement de couleur fournit une mesure semi-quantitative de la propreté de la surface. Plus il y a de contamination, plus la couleur passe rapidement au violet et plus la couleur est foncée. AllerSnap valide rapidement l’hygiène d’une surface, permettant de prendre des mesures correctives immédiates si nécessaire.
- Détecte jusqu’à 1 μg de résidu protéique
- Incubation requise à 55 °C pendant 15 minutes ou 37 °C pendant 30 minutes
- Dispositif de test tout-en-un
- Tableau des résultats imprimé sur l’étiquette pour faciliter l’interprétation
- Un pré-écouvement humidifié permet une récupération maximale d’échantillons
- Réactif liquide stable natif
- Permet une action corrective immédiate, évitant ainsi le gaspillage et les problèmes de non-conformité
- Fournit des preuves de diligence raisonnable et de conformité
- Efficace pour la formation et favorise les meilleures pratiques
- Plastique recyclable
- Faible empreinte carbone
- Le seul équipement requis est un incubateur
- Longue durée de conservation : 18 mois
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Test de résidus de protéines |
| Comprend | 1 à 5% de réactif sulfate de cuivre, acide bicinchoninique, <0,8 mL/dispositif et eau, pré-humidification dans un tube en plastique, tableau des couleurs intégré, réactif liquide sensible stable |
| Température (métrique) de stockage | Température ambiante |