missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Hydroxypropyl méthylcellulose, M.N. 86 000, viscosité 4 000 cP (solution à 2%)

Numéro de catalogue. AC244022500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Bouteille en plastique
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC244022500 250 g Bouteille en plastique
AC244021000 100 g Bouteille en plastique
AC244020010 1 kg Bouteille en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC244022500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 244022500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 9004-65-3 | C56H108O30 | 1261,45 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 9004-65-3
Formule moléculaire C56H108O30
Poids moléculaire (g/mol) 1261.45
Numéro MDL MFCD00131360
Clé InChI PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
PubChem CID 57503849
Nom de l’IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane; 1-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hydroxypropoxy)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxypropoxy)-2-(2-hydroxypropoxyméthyl)oxan-
SOURIRES CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC

Spécifications

Couleur Du blanc à la crème
Nom ou substance chimique Hydroxypropyl methyl cellulose
Forme physique Poudre
Densité 1.3900g/mL
Quantité 250 g
Spectre infrarouge Authentique
Perte à la dessication 10% maximum.
Emballage Bouteille en plastique
Gravité spécifique 1.39
Indice de Merck 15, 4880
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : insoluble dans l’eau chaude; soluble dans le DMF, le DMSO, l’éthylène glycol (chaud), la pyridine; insoluble dans l’éthanol anhydre, l’éther diéthylique, le chloroforme
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
RTECSNumber NF9125000
TSCA TSCA

RUO – Usage réservé à la recherche