missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxylamine chlorhydrate, ACS, 96+%

Numéro de catalogue. AA3641636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA3641636 500 g
AA3641622 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA3641636 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 03641636

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un inhibiteur de monoamine oxydase; Inhibe l’agrégation plaquettaire | CAS : 5470-11-1 | ClH4NO | 69,49 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 5470-11-1
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nom de l’IUPAC l’hydroxylamine; Chlorhydrate
SOURIRES Cl.NO

Spécifications

Nom ou substance chimique Hydroxylamine Hydrochloride
Point de fusion 152 °C
Nom Remarque Pour analyser le réactif ACS
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Odeur Acide
Sensibilité Hygroscopique
Aspect Blanc solide
Fourchette de pourcentages d’essai >96%
Densité 1,67 g/cm3 à 20 °C
Numéro UN 2923
Beilstein 3539763
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau, l’alcool, le méthanol, le glycérol
Poids de formule 69.49
Niveau ACS
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H290-H301-H312-H315-H317-H319-H351-H373-H500
Precautionary Statement P201-P202-P234-P260-P264b-P270-P272-P280-P281-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P333+P313-P362-P390-P501c
DOTInformation DOT Class: 8, Packaging Group: III
EINECSNumber 226-798-2
RTECSNumber NC3675000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche