missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxylamine chlorhydrate, 30% (v/v), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 39154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 mL
Emballage:
Bouteille en polyéthylène naturelle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
39154 120 mL Bouteille en polyéthylène naturelle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 39154 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 39154

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5470-11-1 , 7732-18-5
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nom de l’IUPAC Chlorhydrate d’hydroxylamine
SOURIRES Cl.NO

Spécifications

Nom ou substance chimique Hydroxylamine Hydrochloride
Couleur Incolore
CAS % minimum 75.0, 22.63
CAS % maximal 78.0, 23.55
Pourcentage de pureté 30%
Niveau Laboratoire
Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle
Solvant ou matrice Solution aqueuse
pH 3.2
Quantité 120 mL
Forme physique Liquide
Notes sur la concentration ou la composition 30% (w/v)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats