missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxylamine chlorhydrate, 20% (v/v), Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hydroxylamine Hydrochloride |
| Couleur | Incolore |
| CAS % minimum | 82.0, 16.34 |
| CAS % maximal | 85.0, 17.01 |
| Pourcentage de pureté | 20% |
| Niveau | Laboratoire |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| Solvant ou matrice | Solution aqueuse |
| pH | 3.2 |
| Quantité | 120 mL |
| Afficher plus de résultats |