missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxylamine - Solution EDTA, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 388516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Emballage:
Bouteille en polyéthylène naturelle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
388516 500 mL Bouteille en polyéthylène naturelle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 388516 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 388516

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5470-11-1 , 6381-92-6 , 7732-18-5
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 134129500
Nom de l’IUPAC Chlorhydrate d’hydroxylamine
SOURIRES Cl.NO

Spécifications

Nom ou substance chimique Hydroxylamine - EDTA Solution
Couleur Incolore
CAS % minimum 95.0, 2.37, 0.85
CAS % maximal 99.0, 2.47, 0.89
Synonyme beclomethasone dipropionate, beclometasone dipropionate, beconase, beclovent, vancenase, beclazone, becloforte, beclomet, beclorhinol, propaderm
Niveau Laboratoire
Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle
pH 3 à 4
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide