missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxyéthyle cellulose, 5 000 cP, NF, Spectrum™ chimique
Description
Spectrum™ Chemical L’hydroxyéthyle cellulose, 5 000 cP, NF est un polymère non ionique et hydrosoluble utilisé comme agent épaississant et gélifiant pour des formulations pharmaceutiques aqueuses. Tous les produits de qualité NF de Spectrum Chemical sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication (cGMP) en vigueur selon la partie 211 du 21CFR dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hydroxyethyl Cellulose, 5,000 cP |
| CAS % maximal | 100% |
| Résidus de calcination | 5% |
| Perte à la dessication | 10% |
| Emballage | Flacon en polyéthylène |
| Quantité | 45 kg |
| Niveau | NF |
| Forme physique | Poudre ou solide cireux |