missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HydroSpec™ Water Standard 1,00 mg/g, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. K420000105R
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
K420000105R 10 x 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. K420000105R Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RK42000010X5R

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Obtenez des performances élevées et des résultats fiables. Hydrospec™ Prend en charge une grande variété de types d’échantillons qui vous aident à obtenir les résultats rapides, fiables et reproductibles que vous recherchez.

  • Fiable, sécuritaire, sans pyridine
  • Formulations stables et compatibilité chimique complète
  • Durée de conservation de 5 ans pour la plupart des réactifs
  • Soutien technique à chaque étape
  • Spécifications strictes pour des résultats plus précis et une faible variabilité d’un lot à l’autre
  • Au service des scientifiques avec succès depuis plus de 45 ans

Spécifications

Nom ou substance chimique Water Standard
CAS 1330-20-7, 100-41-4, 1330-20-7, 71-36-3, 1330-20-7, 71-36-3
CAS % minimum 12, 65, 0.1
CAS % maximal 0.1, 65, 12
Quantité 10 x 5 mL
Emballage Ampoule en verre
Niveau Karl Fischer
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 1 mg/g