missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de peroxyde d’hydrogène, réactif, 30%, 29,0-32,0%, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. MHX06405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Emballage:
Bouteille en plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
MHX06405 1 L Bouteille en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MHX06405 Fournisseur Technidata Code fournisseur HX06405

Ce produit est controlé donc ne peut être commandé en ligne.
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7722-84-1
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom de l’IUPAC peroxyde d’hydrogène
SOURIRES OO

Spécifications

Nom ou substance chimique Hydrogen Peroxide Solution
Emballage Bouteille en plastique
Formule linéaire H2O2 in water
Quantité 1 L
Poids de formule 34.1
Niveau Réactif
Forme physique Liquide