missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution AR de peroxyde d’hydrogène 30%, Macron Fine Chemicals™ ™

Numéro de catalogue. MKV340500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Emballage:
Poly
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
MKV340500 500 mL Poly
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MKV340500 Fournisseur Avantor Code fournisseur V34004

Ce produit est controlé donc ne peut être commandé en ligne.
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7722-84-1
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom de l’IUPAC peroxyde d’hydrogène
SOURIRES OO

Spécifications

Nom ou substance chimique Hydrogen Peroxide Solution
Fourchette de pourcentages d’essai 30%
Poids de formule 34.01
Emballage Poly
Quantité 500 mL