missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, 25-35%, ≥30% (RT), MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Densité | 1,11 g/ml (à 20 °C) |
| CAS | 7722-84-1 |
| Formule linéaire | H2O2 |
| Quantité | 1 L |
| Pression de vapeur | 23,3 mmHg (30 °C) |
| Poids de formule | 34.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥30% (RT) |
| Niveau | Pour l’analyse ultratrace |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | 25-35% |
Sécurité et manipulation
| ShelfLife | 5 ans |