missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrocortisone 17-Butyrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H1506200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H1506200MG 200 mg
H15061G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H1506200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur H1506200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 13609-67-1
Formule moléculaire C25H36O6
Poids moléculaire (g/mol) 432.557
Numéro MDL MFCD00083364
Clé InChI BMCQMVFGOVHVNG-TUFAYURCSA-N
Synonyme 11beta,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-Butyrate, Cortisol 17-Butyrate
PubChem CID 26133
ChEBI CHEBI:31674
Nom de l’IUPAC [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-10,13-diméthyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yl] butanoate
SOURIRES CCCC(=O)OC1(CCC2C1(CC(C3C2CCC4=CC(=O)CCC34C)O)C)C(=O)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique Hydrocortisone 17-Butyrate
Point de fusion 212 °C
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Poids de formule 432.56
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber GM9002000
TSCA Non