missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme secondaire pharmaceutique hydrochlorothiazide, MilliporeSigma™ Supelco™
Description
Les normes secondaires pharmaceutiques pour l’application en contrôle de la qualité offrent aux laboratoires et fabricants pharmaceutiques une alternative pratique et rentable à la préparation de normes de travail internes. L’hydrochlorothiazide est un antihypertenseur et un diurétique utilisé pour le contrôle de l’hypertension. Industries mises en vedette : Pharmaceutique (petite molécule)
Spécifications
Spécifications
| CAS | 58-93-5 |
| Remarques sur le degré de pureté | Ces normes secondaires offrent une multi-traçabilité vers les USP normes primaires , EP (PhEur) et BP, lorsqu’elles sont disponibles. |
| Forme physique | Sympa |
| Formule linéaire | C7H8 ClN3O4S2 |
| Numéro MDL | MFCD00051765 |
| Synonyme | 6-Chloro-3,4-dihydro-2 H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide; 6-Chloro-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide |
| Catégorie | Matériel de référence certifié |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 297.74 |
| Niveau | Matériel de référence certifié |