missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrazine monohydrobromure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7130384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H017325G 25 g
H0173500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H017325G Fournisseur TCI America Code fournisseur H017325G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

High-purity crystalline powder for laboratory research applications

  • Laboratory grade reagent used for research and analytical applications
  • Solid laboratory reagent to be stored under inert gas in a cool and dark place <15°C

Identifiants chimiques

CAS 13775-80-9
Formule moléculaire BrH5N2
Poids moléculaire (g/mol) 112.958
Numéro MDL MFCD00065394
Clé InChI DVHXJLRODLTJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine monohydrobromide, hydrazine hydrobromide, hydrazine, monohydrobromide, hydrazinium bromide, hydrobromic acid hydrazine, hydrazine, hydrobromide 1:1, hydrazine mono hbr, diamine hydrobromide, acmc-1bt6e, hydrazine hydrobromide, mono
PubChem CID 159693
Nom de l’IUPAC hydrazine; Hydrobromure
SOURIRES NN.Br

Spécifications

Nom ou substance chimique Hydrazine Monohydrobromide
Point de fusion 88 °C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Fourchette de pourcentages d’essai >98.0%
Numéro UN 3290
Renseignements sur la solubilité Soluble in Water
Poids de formule 112.96
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Sensibilité Light Sensitive, Air Sensitive, Hygroscopic
Aspect White to Almost White Powder to Crystal
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats