missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide HYDRANAL-Salicylique™, Solstice

Numéro de catalogue. 6002654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
6002654 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 6002654 Fournisseur Solstice Code fournisseur 37865500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Substance tampon pour Karl Fischer la titration

Avantages de HYDRANAL - Auxiliaires

  • Large gamme de produits de solubilisants pour application d’échantillons spéciaux
  • Large gamme de produits tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
  • Agents asséchants pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.

Spécifications

Nom ou substance chimique HYDRANAL™-Salicylic acid
CAS 69-72-7
Emballage Plastic Bottle
Quantité 500 g
Point d’éclair 157 °C (314,6 °F)
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Niveau Karl Fischer