missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven, réactif pour la titrage coulométrique KF avec four (solution d’anolyte), pour cellules avec et sans diaphragme, Solstice

Numéro de catalogue. 6000647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
6000647 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 6000647 Fournisseur Solstice Code fournisseur 347396X500MLUS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 67-56-1

Spécifications

Nom ou substance chimique HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven
Nom Remarque Réactif pour la titration coulométrique KF avec four (solution d’anolyte), pour les cellules avec et sans diaphragme
CAS 67-56-1, 111-42-2, 7446-09-5, 57-55-6, 288-32-4
Point d’ébullition 64 °C
CAS % minimum ≥5.0000%, ≥20.0000%
CAS % maximal <20.0000%, <10.0000%, <10.0000%, <30.0000%
Densité 0.980 g/cm3
Quantité 500 mL
Point d’éclair 13 °C
Emballage Bouteille en verre
Numéro UN UN1230
Niveau Karl Fischer
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats