missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ Sérum fœtal bovin caractérisé criblé par tétracycline, origine américaine

Numéro de catalogue. SH3007103TH
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement:
HI, IRR - 25 à 40 doses
Inactivé par la chaleur
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Traitement
SH3007103TH Inactivé par la chaleur
SH371TIH254 HI, IRR - 25 à 40 doses
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. SH3007103TH Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30071.03TH
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

FBS avec des niveaux indétectables de tétracycline

Le Tetracycline Screened FBS est conçu pour les chercheurs utilisant des systèmes d’expression génique régulés par la tétracycline dans des cellules cultivées et convient aux études d’expression dans les systèmes Tet-on/Tet-off.

Spécifications

Couleur Amber
Contenu et stockage Store at or Below -10°C
Espèces Bovine
Âge Fetal
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Format Bottle
Type de spécialité Tetracycline Screened
Type de produit Fetal Bovine Serum
Quantité 500 mL
Traitement par le sérum Tetracycline Screened
Stérilité Sterile-filtered
Méthode de stérilisation Triple-filtered, 0.1 μm
Niveau Characterized
Traitement Inactivé par la chaleur
Testé pour Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Volume (métrique) 500 mL
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/mL
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dL
Grade de qualité ou de pureté Premium
Gamme de produit HyClone
Osmolarité 280 to 360 mOsm/kg
pH 6.7 to 7.6
Teneur en protéines 3 to 4.5 g/dL
Shipping condition (Condition d'expédition) Frozen
Stérilisation par rayon  No
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats