missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum fœtal bovin, très faible IgG
Description
- Traité à l’aide de chromatographie par protéine G pour réduire les niveaux à ceux nécessaires à la production d’anticorps monoclonaux
- Conçu pour des applications où des niveaux extrêmement faibles d’IgG bovin inhérent sont requis
- Traité chromatographiquement pour réduire les niveaux d’IgG à moins de 5 μg/mL, tout en conservant d’excellentes propriétés de croissance cellulaire
- Pour une utilisation dans la production d’anticorps monoclonaux, la propagation virale et les procédures d’immunoévaluation
Spécifications
Spécifications
| Dosages supplémentaires | Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein |
| Couleur | Amber |
| Contenu et stockage | <-10 °C |
| Espèces | Bovine |
| Âge | Fetal |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Frozen |
| Format | Bottle |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal, Sera, Serum |
| Quantité | 500 mL |
| Afficher plus de résultats |