missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum fœtal bovin caractérisé dépisté par ES, origine américaine
Description
L’ES Screened FBS soutient la croissance de cellules souches embryonnaires murines non différenciées. Le criblage comprend l’efficacité du blindage, la morphologie de la colonie et les tests de toxicité.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Amber |
| Contenu et stockage | Store at or Below -10°C |
| Espèces | Bovine |
| Âge | Fetal |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Liquide |
| Format | Bottle |
| Type de spécialité | ES Cell Screened |
| Type de produit | Fetal Bovine Serum |
| Quantité | 100 mL |
| Afficher plus de résultats |