missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HyClone™ 0,5 N NaOH, Cytiva

Numéro de catalogue. SH3056607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
15 L
50 L
90 L
200 L
Emballage:
Conteneur de biotraitement à usage unique
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
SH3056607 200 L Conteneur de biotraitement à usage unique
SH3056601 1 L Conteneur de biotraitement à usage unique
SH3056603 10 L Conteneur de biotraitement à usage unique
SH3056604 15 L Conteneur de biotraitement à usage unique
SH3056605 50 L Conteneur de biotraitement à usage unique
SH3056606 90 L Conteneur de biotraitement à usage unique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. SH3056607 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30566.07

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Solutions concentrées d’hydroxyde de sodium pour applications de bioprocédé, incluant l’ajustement du pH et la chromatographie en soins de la résine.

HyClone™ Les solutions NaOH dans les sacs à usage unique offrent un format pratique pour modifier efficacement le pH et bien entretenir et nettoyer les résines chromatographiques.

  • Fabriqué dans ISO les installations certifiées 9001 et ISO 13485.
  • Certificat d’analyse (CoA) spécifique au lot pour chaque lot produit.
  • Destiné à une utilisation ultérieure dans la fabrication ou la recherche. Pas pour un usage diagnostique ou thérapeutique.
  • 0,1 μm filtré stérile.
  • Toutes les tailles d’unités sont remplies dans des sacs à usage unique, prêts à l’emploi.
  • Les matières premières sont de qualité USP/NF et comppendiaux EP.

Identifiants chimiques

CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 40.00
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Nom de l’IUPAC Hydroxyde de sodium
SOURIRES [OH-].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Hydroxide
Couleur Clair, sans couleur
Concentration 0.5 M (0.5 N)
Quantité 200 L
Niveau NF/USP
Emballage Conteneur de biotraitement à usage unique
ShelfLife 12 mois
Recommended Storage 15 °C à 30 °C