missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Kit HybridSPE-Phospholipides™ pour 96 puits essentiels

Numéro de catalogue. 111009363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
111009363 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111009363 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 52813U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

HybridSPE™ Technologie d’élimination des phospholipides pour matrices biologiques. Retirez les phospholipides et les protéines pour une analyse précise et reproductible de la LC-MS.

Caractéristiques clés et avantages :

  • Résultats plus précis
  • Une chimie unique peut séparer efficacement les analytes hydrophobes (comme les vitamines) des phospholipides, contrairement aux chimies concurrentes des produits
  • Élimination des protéines et suppression des ions induite par les phospholipides
  • Élimination simultanée des protéines et des phospholipides
  • Méthodologie simple et standardisée, analogue à la précipitation traditionnelle des protéines
  • Alternative au développement de méthodes SPE traditionnelles complexes
  • La performance reproductible et constante réduit le besoin de retraitement
  • Moins de temps d’arrêt de l’instrument et plus longue durée de vie de la colonne
  • Réduction des temps d’exécution en éliminant le besoin de dégradés pour nettoyer les colonnes entre les échantillons
  • Traitement à haut débit, automatisable et compatible avec les systèmes robotiques courants
  • Prêt à l’emploi, pas besoin de préconditionnement

Spécifications

À utiliser avec (application) Alimentation et boissons
Catégorie Cartouche et plaques SPE sans frit
Volume (métrique) 2 mL
Comprend Plaque hybride SPE-phospholipides à 96 puits; 96 puits carrés, 2 mL, plaque de collecte en polypropylène; Tapis à capuchon perforable de 96 22
Quantité 1 kit